Merck
P58200
Sigma-Aldrich
吡啶-2-醛肟
≥99%
别名:
(E)-2-Pyridinecarboxaldehyde oxime, (E)-2-Pyridylaldoxime, [C(E)]-2-Pyridinecarboxaldehyde oxime, syn-2-Pyridine aldoxime, syn-Pyridin-2-aldoxime
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N2O
CAS号:
分子量:
122.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99%
形狀
crystals
mp
110-112 °C (lit.)
SMILES 字串
O\N=C\c1ccccn1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,9H/b8-5+
InChI 密鑰
MTFJSAGADRTKCI-VMPITWQZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves