主要文件
8.41244
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzotrifluoride
for synthesis
别名:
4-Hydroxybenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-p-cresol, 4-Trifluoromethylphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5F3O
CAS号:
分子量:
162.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
206-945-7
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
powder
沸点
73-75 °C/11 hPa
mp
46-48 °C
转变温度
flash point 83 °C
SMILES字符串
FC(F)(F)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
InChI key
BAYGVMXZJBFEMB-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 47 °C
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
183.2 °F - closed cup
闪点(°C)
84 °C - closed cup