文件
8.40083
Sigma-Aldrich
(2-二甲氨基乙基)甲基丙烯酸酯
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
别名:
(2-二甲氨基乙基)甲基丙烯酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15NO2
CAS号:
分子量:
157.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
220-688-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
255 °C
效力
1751 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.20 % (v/v)
bp
182-192 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
轉變溫度
flash point 65 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4/h1,5-6H2,2-4H3
InChI 密鑰
JKNCOURZONDCGV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.930 - 0.934
鉴别(IR):符合检验
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup