主要文件
8.22343
Sigma-Aldrich
Acetamide
for synthesis
别名:
Acetamide, Acetic acid amide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KG
$158.00
$158.00
预计发货时间2025年4月14日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 KG
$158.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H5NO
CAS号:
分子量:
59.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
EC索引号:
200-473-5
NACRES:
NA.22
$158.00
预计发货时间2025年4月14日详情
获取大包装报价
蒸汽压
1.33 hPa ( 65 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
crystals
效能
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
221-222 °C/1013 hPa
mp
78-81 °C
溶解性
2200 g/L
密度
1.159 g/cm3 at 20 °C
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
NC(=O)C
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 77 °C
Melting range (upper value): ≤ 80 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Carc. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1