主要文件
8.22161
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
for synthesis
别名:
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, Syringic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
3,5-(CH3O)2-4-(OH)C6H2COOH
CAS号:
分子量:
198.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
208-486-8
NACRES:
NA.22
产品8.22161无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
方案
≥96.0% (acidimetric)
表单
powder
mp
204-207 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(C)c1c(c(cc(c1)C(=O)O)OC)O
InChI
1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 205 °C
Melting range (upper value): ≤ 209 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1