主要文件
8.22011
Sigma-Aldrich
Dehydroacetic acid
for synthesis
别名:
Dehydroacetic acid, 3-Acetyl-3,4-dihydro-6-methyl-2H-pyran-2,4-dione
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$39.80
$39.80
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$39.80
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8O4
CAS号:
分子量:
168.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
208-293-9
NACRES:
NA.22
$39.80
预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
蒸汽压
0.001 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (acidimetric)
表单
powder
自燃温度
336 °C
效能
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
4 (20 °C, 2 g/L in H2O)
沸点
270 °C/1013 hPa
mp
109-111 °C
转变温度
flash point 157 °C
堆积密度
700 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O1C(=CC(=O)C(C1=O)C(=O)C)C
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
InChI key
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
314.6 °F
闪点(°C)
157 °C