主要文件
8.21770
Sigma-Aldrich
1,2:7,8-Diepoxyoctane
for synthesis
别名:
1,2:7,8-Diepoxyoctane, 1,7-Octadiene dioxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14O2
CAS号:
分子量:
142.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
219-375-9
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
350 °C (DIN 51794)
效力
1049 mg/kg LD50, oral (Rat)
314 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C/1013 hPa
mp
7 °C
轉變溫度
flash point 89 °C (DIN 51758)
溶解度
7 g/L
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H14O2/c1(3-7-5-9-7)2-4-8-6-10-8/h7-8H,1-6H2
InChI 密鑰
LFKLPJRVSHJZPL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.983 - 0.985
Identity (IR): passes test
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup