主要文件
8.21120
Sigma-Aldrich
2-硫氧嘧啶
for synthesis
别名:
2-硫氧嘧啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4N2OS
CAS号:
分子量:
128.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
205-508-8
NACRES:
NA.22
产品8.21120无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
自燃温度
570 °C
mp
>300 °C
堆积密度
600 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Sc1nc(ccn1)O
InChI
1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
ZEMGGZBWXRYJHK-UHFFFAOYSA-N
应用
<ul>
<li><strong>2-硫脲嘧啶增强光催化降解</strong>使用2-硫脲嘧啶获得含羰基杂环的介孔氮化碳光催化剂(TCN),该催化剂对环境污染物的降解,特别是环丙沙星的去除表现出更好的光催化活性(Xu et al., 2023)。</li>
</ul>
分析说明
含量(HPLC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
鉴定(IR):通过测试
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Carc. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3