主要文件
8.20662
Sigma-Aldrich
2-羟基苄醇
for synthesis
别名:
2-羟基苄醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(OH)C6H4CH2OH
CAS号:
分子量:
124.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
201-960-5
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
crystals
mp
83-86 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OCc1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8-9H,5H2
InChI key
CQRYARSYNCAZFO-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量(HPLC,面积%): ≥ 98.0 % (a/a)
熔化范围(下限值): ≥ 83 °C
熔化范围(上限值): ≤ 86 °C
鉴定(IR):通过测试
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3