主要文件
8.20408
Sigma-Aldrich
Dibenzofuran
for synthesis
别名:
Dibenzofuran, Diphenylene oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H8O
CAS号:
分子量:
168.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
205-071-3
NACRES:
NA.22
产品8.20408无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
powder
mp
80-82 °C (External MSDS)
转变温度
flash point 130 °C
密度
1.3 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[o]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
InChI key
TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 83 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
266.0 °F
闪点(°C)
130 °C