主要文件
8.20395
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylaniline
for synthesis
别名:
N,N-Diethylaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5N(C2H5)2
CAS号:
分子量:
149.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
202-088-8
蒸汽压
0.2 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
500 °C
效能
610 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.1-5.3 % (v/v)
pH值(酸碱度)
8 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
沸点
217 °C/1013 hPa
mp
-38.8 °C
转变温度
flash point 79 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C10H15N/c1-3-11(4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,3-4H2,1-2H3
InChI key
GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.933 - 0.934
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
闪点(°F)
190.4 °F - closed cup
闪点(°C)
88 °C - closed cup