主要文件
8.20392
Sigma-Aldrich
1,3-Diethoxy-2-propanol
for synthesis
别名:
1,3-Diethoxy-2-propanol, Glycerol α,γ-diethyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OCH2CH(OH)CH2OC2H5
CAS号:
分子量:
148.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
223-736-6
NACRES:
NA.22
产品8.20392无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
方案
≥96.0% (GC)
表单
liquid
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(CC(O)COCC)CC
InChI
1S/C7H16O3/c1-3-9-5-7(8)6-10-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
WIHIUTUAHOZVLE-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.950 - 0.960
Identity (IR): passes test
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3