主要文件
8.20365
Sigma-Aldrich
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride
(mixture of isomeres) for synthesis
别名:
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, Hexahydrophthalic acid anhydride
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$77.10
$77.10
预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$77.10
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10O3
分子量:
154.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
236-086-3
NACRES:
NA.22
$77.10
预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
蒸汽压
0.01 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
powder
自燃温度
395 °C (DIN 51794)
效能
4040 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
30-33 °C
转变温度
flash point 152 °C
密度
1.23 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O1C(=O)C2C(CCCC2)C1=O
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2
InChI key
MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
CorrosionHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1