主要文件
8.20054
Sigma-Aldrich
Aluminium tri-sec-butylate
for synthesis
别名:
Aluminium tri-sec-butylate, Aluminium tri-sec-butanolate, Aluminium sec-butoxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al[OCH(CH3)C2H5]3
CAS号:
分子量:
246.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
218-871-2
NACRES:
NA.22
产品8.20054无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
23 hPa ( 195 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
406 °C
效能
401 mg/kg LD50, oral (Rat)
402 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-9.8 % (v/v)
沸点
180-182 °C/5 hPa
转变温度
flash point 26 °C
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Al+3].[O-]C(CC)C.[O-]C(CC)C.[O-]C(CC)C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-3-4(2)5;/h3*4H,3H2,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI key
WOZZOSDBXABUFO-UHFFFAOYSA-N
应用
Aluminium tri-sec-butylate can be used as:
  • A precursor in the preparation of alumina[1].
  • An initiator for the bulk ring-opening polymerization of δ-valerolactone and ε-caprolactone.
象形图
FlameSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
78.8 °F
闪点(°C)
26 °C
访问文档库
Oxidation of toluene in humid air by metal oxides supported on $\gamma$-alumina
Esmaeilirad M, et al.
Journal of Hazardous Materials, 333, 293-307 (2017)