主要文件
8.20032
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1,3-hexanediol
(mixture of DL-and meso-form) for synthesis
别名:
2-Ethyl-1,3-hexanediol, Ethylhexylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CH(OH)CH(C2H5)CH2OH
CAS号:
分子量:
146.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
202-377-9
NACRES:
NA.22
产品8.20032无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
340 °C (DIN 51794)
效力
5170 mg/kg LD50, oral (Rat)
折射率
n22/589 1.4530
bp
241-249 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
轉變溫度
flash point 136 °C
溶解度
42 g/L
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(C(CO)CC)CCC
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-8(10)7(4-2)6-9/h7-10H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.940 - 0.942
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
276.8 °F - closed cup
閃點(°C)
136 °C - closed cup