主要文件
8.19100
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloropropionic acid sodium salt
for synthesis
别名:
2,2-Dichloropropionic acid sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H3Cl2NaO2
CAS号:
分子量:
164.95
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
204-828-5
方案
≥90.0% (GC)
表单
crystals
效能
3860 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值(酸碱度)
5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
166.5 °C
溶解性
450 g/L
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C3H4Cl2O2.Na/c1-3(4,5)2(6)7;/h1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
PDEFQWNXOUGDJR-UHFFFAOYSA-M
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Assay (HClO₄): ≥ 90.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1