818642
8.18642
别名:
叔丁基二甲基氯硅烷, 叔丁基二甲基氯硅烷,叔丁基氯二甲基硅烷,TBDMSCl
1 of 10
Sigma-Aldrich
190500
叔丁基二甲基氯硅烷
I2399
咪唑
195537
叔丁基(氯)二苯基硅烷
I202
216143
四丁基氟化铵 溶液
471283
三乙基胺
92361
三甲基氯硅烷
107700
4-(二甲氨基)吡啶
289094
叔丁基二甲基硅烷醇
156671
叔丁醇钾
200
≥97.0% (GC)
crystals
87-90 °C
flash point 22 °C
2-30°C
[Si](Cl)(C(C)(C)C)(C)C
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
硅烷
Danger
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
71.6 °F
22 °C