主要文件
8.18469
Sigma-Aldrich
2,4,6-三氯苯酚
for synthesis
别名:
2,4,6-三氯苯酚
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$67.20
$67.20
预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 G
$67.20
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3Cl3O
CAS号:
分子量:
197.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
201-795-9
NACRES:
NA.22
$67.20
预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
蒸汽压
0.035 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
powder
效能
887 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
244-246 °C/1013 hPa
mp
65-68 °C
转变温度
flash point 99 °C
溶解性
0.8 g/L
密度
1.675 g/cm3 at 25 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Clc1c(c(cc(c1)Cl)Cl)O
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
InChI key
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 97.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 65 °C
熔程(上限值): ≤ 68 °C
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
210.2 °F - closed cup
闪点(°C)
99 °C - closed cup