主要文件
8.18382
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
for synthesis
别名:
Diethylene glycol mono-n-hexyl ether, 2-(2-n-Hexyloxyethoxy)ethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO(CH2)2O(CH2)2O(CH2)5CH3
CAS号:
分子量:
190.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
203-988-3
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
<0.01 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
210 °C
效能
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
1395 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-6.3 % (v/v)
pH值(酸碱度)
5-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
沸点
260 °C/1013 hPa
mp
-41--39 °C
转变温度
flash point 123 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C10H22O3/c1-2-3-4-5-7-12-9-10-13-8-6-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.934
Identity (IR): passes test
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
253.4 °F
闪点(°C)
123 °C