Merck
205621
Sigma-Aldrich
二乙二醇二丁醚
≥99%
别名:
2-丁氧基乙基醚, 二丁基卡必醇, 双(2-丁氧基乙基)醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2OCH2CH2)2O
CAS号:
分子量:
218.33
Beilstein:
1750713
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
>1 (vs air)
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCOCCOCCOCCCC
InChI
1S/C12H26O3/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二乙二醇二丁醚中硝酸钚(IV)弱酸溶液的颜色变化已得到研究
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
244.4 °F - closed cup
閃點(°C)
118 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
The properties of inorganic compounds in organic solvents?I: The hydrolysis and polymerization of quadrivalent plutonium nitrate species in diethylene glycol dibutyl ether.
Tuck DG.
J. Inorg. Nucl. Chem., 6(3), 252-256 (1958)