主要文件
8.18362
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine
for synthesis
别名:
9-Aminoacridine, 9-Acridinylamine, Aminacrine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H10N2
CAS号:
分子量:
194.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
201-995-6
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
powder
mp
231-235 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Nc1c2c(nc3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
InChI key
XJGFWWJLMVZSIG-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 232 °C
Melting range (upper value): ≤ 238 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3