主要文件
8.18100
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenol
for synthesis
别名:
Pentafluorophenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6HF5O
CAS号:
分子量:
184.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
212-235-8
方案
≥99.0% (GC)
表单
solid
反应适用性
reaction type: Addition Reactions
mp
34-36 °C
转变温度
flash point 72 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
InChI key
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
161.6 °F - closed cup
闪点(°C)
72 °C - closed cup