Key Documents
8.14774
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol
for synthesis
别名:
(R)-(+)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diol, (R)-(+)-2,2′-Dihydroxy-1,1′-binaphthyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H14O2
CAS号:
分子量:
286.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
效力
113 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
203-207 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
InChI 密鑰
PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 203 °C
Melting range (upper value): ≤ 207 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in THF): +35.0 - +38.0 °
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3