文件
8.14733
Sigma-Aldrich
氯化镁
anhydrous for synthesis
别名:
氯化镁, 二氯化镁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl2Mg
CAS号:
分子量:
95.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
232-094-6
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
效力
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
≥7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1412 °C/1013 hPa
mp
712 °C
溶解度
542 g/L
密度
2.32 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
應用
六水合氯化镁(MgCl2)可用作:
  • 合成文石碳酸钙(PCC)的添加剂,以控制PCC的多态性和形态结构。
  • 氨选择性吸附剂,通过Haber−Bosch法提高氨合成效率。
  • 前体盐,通过在干燥DMF中与pro配体和无水三乙胺反应合成β-酮酸镁络合物。
分析報告
含量测定(银量法): ≥ 98.0 %
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Effects of magnesium chloride and organic additives on the synthesis of aragonite precipitated calcium carbonate
Park WK, et al.
Journal of Crystal Growth, 310(10), 2593-2601 (2008)
Synthesis and structure of anhydrous complexes of magnesium (II) with β-ketoesters of higher alcohols
Koval LI, et al.
Polyhedron, 28(13), 2698-2702 (2009)
Ammonia synthesis enhanced by magnesium chloride absorption
Himstedt HH, et al.
AIChE Journal, 61(4), 1364-1371 (2015)