主要文件
8.14324
Sigma-Aldrich
Bromotrimethylsilane
for synthesis
别名:
Bromotrimethylsilane, Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide, TMB, TMBS
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiBr
CAS号:
分子量:
153.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
220-672-0
NACRES:
NA.22
产品8.14324无法订购。 联系技术服务部门
品質等級
形狀
liquid
bp
79 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
轉變溫度
flash point 32 °C
密度
1.17 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Si](Br)(C)(C)C
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI 密鑰
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
10.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-12 °C - closed cup
访问文档库
实验方案
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
相关内容
Fmoc resin cleavage and deprotection follows the difficult task of detaching the peptide from the resin support and removing all the side-chain protecting groups of the amino acid residues to yield the desired peptide.