主要文件
8.14032
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarboxylic acid amide
for synthesis
别名:
4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isonicotinic acid amide, Isonicotinamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(H2NCO)C5H4N
CAS号:
分子量:
122.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
215-926-2
形狀
crystals
mp
155-157 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI 密鑰
VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 155 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3