主要文件
8.08529
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol dimethyl ether
for synthesis
别名:
Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrole, 1,2-Dimethoxybenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2C6H4
CAS号:
分子量:
138.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
EC索引号:
202-045-3
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
0.63 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
效能
890 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
22-23 °C
转变温度
flash point 87 °C
溶解性
insoluble 6.69 g/L
密度
1.085 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(C)c1c(cccc1)OC
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.086
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
161.6 °F - closed cup
闪点(°C)
72 °C - closed cup