文件
8.08505
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) oxide acetylacetonate
for synthesis
别名:
Vanadium(IV) oxide acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)vanadium(IV) oxide, Bis(2,4-pentanedionato)vanadium(IV) oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14O5V
CAS号:
分子量:
265.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
221-590-8
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
243-246 °C
溶解度
10 g/L
體積密度
450 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/2C5H8O2.O.V/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3H2,1-2H3;;
InChI 密鑰
GGUKAPURIDGXAJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (ex V): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3