Merck
470775
Sigma-Aldrich
氧化三乙氧基钒(V)
95%
别名:
Ethyl orthovanadate, Oxovanadium triethoxide, Tri(ethoxy)vanadium oxide, Triethoxyvanadyl, Triethyl vanadate, Vanadium oxytriethoxide
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 ML
$106.00
25 ML
$411.00
$106.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 ML
$106.00
25 ML
$411.00
About This Item
线性分子式:
OV(OC2H5)3
CAS号:
分子量:
202.12
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$106.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
95%
表单
liquid
反应适用性
core: vanadium
reagent type: catalyst
沸点
125-128 °C (lit.)
密度
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCO[V](=O)(OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.O.V/c3*1-2-3;;/h3*2H2,1H3;;/q3*-1;;+3
InChI key
IOHMVQGDVUCILM-UHFFFAOYSA-N
应用
一系列中性氧钒配合物的结构单元,包括乙醇盐和乙酰丙酮化物配体。这些配合物具有潜在的生物相关性并用于催化作用。[1]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
159.8 °F - closed cup
闪点(°C)
71 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Feilong Jiang et al.
Inorganic chemistry, 37(21), 5439-5451 (2001-10-24)
The studies of an underexplored synthetic reagent, VO(2)(acac) (Hacac = acetylacetone) and semirational strategies for the formation of a complete series of simple vanadium(V) alkoxide clusters in alcohol-containing solvents. The neutral mono-, di-, tri-, and tetranuclear oxovanadium(V) complexes [V(2)O(2)(&mgr;-OCH(3))(2)(acac)(2)(OCH(3))(2)] (1)