主要文件
8.08332
Sigma-Aldrich
4-甲苯磺酸乙酯
for synthesis
别名:
4-甲苯磺酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(CH3)C6H4SO3C2H5
CAS号:
分子量:
200.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
201-276-7
NACRES:
NA.22
产品8.08332无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
0.6 hPa ( 14 °C)
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
solid
自燃温度
500 °C
反应适用性
reagent type: reductant
沸点
221 °C/1013 hPa
mp
30-32 °C
转变温度
flash point 158 °C
密度
1.174 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)(OCC)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H12O3S/c1-3-12-13(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量(GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
熔化范围(下限值): ≥ 29 °C
熔化范围(上限值): ≤ 32 °C
鉴定(IR):通过测试
由于其特定的熔化范围,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
316.4 °F - closed cup
闪点(°C)
158 °C - closed cup