主要文件
8.08203
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone
for synthesis
别名:
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone, α-Tetralone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10O
CAS号:
分子量:
146.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
208-460-6
NACRES:
NA.22
产品8.08203无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
方案
≥96.0% (GC)
表单
liquid
效能
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
113-116 °C/8 hPa
mp
5-6 °C
转变温度
flash point >110 °C
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=C1CCCc2c1cccc2
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
InChI key
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.092 - 1.095
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
访问文档库
Questions
  1. How to convert to 1234 tetra hydro 2 napthalenone
    1 answer
    1. This product is 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone (α-Tetralone) is an enantiomer of 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid (β-Tetralone). The requested information is not currently available.
      It may be helpful to check the available literature on this topic.