807994
8.07994
别名:
3-Sulfolene, 2,5-Dihydrothiophene 1,1-dioxide, Butadiene sulfone
1 of 10
Sigma-Aldrich
M188
马来酸酐
8.00408
B84505
丁二烯砜
S676896
CIS-4-CYCLOHEXENE-1,2-DICARBOXYLIC ACID
214736
二甲苯
136891
顺-1,2,3,6-四氢邻苯二甲酸酐
63200
145491
2,3-二甲基-1,3-丁二烯
183059
反式-2,4-己二烯-1-醇
M0375
马来酸
200
≥98.0% (GC)
crystals
2547 mg/kg LD50, oral (Rat)>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
62-65 °C
flash point 112 °C
130 g/L
1.31 g/cm3 at 15.6 °C
840 kg/m3
2-30°C
[S]1(=O)(=O)CC=CC1
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2
MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Warning
Eye Irrit. 2
11 - Combustible Solids
WGK 1
233.6 °F - closed cup
112 °C - closed cup
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 2
726109
(±)-反式-4-环己烯-1,2-二甲酸
320447
石油醚