主要文件
8.07028
Sigma-Aldrich
异硫氰酸苯酯
for synthesis
别名:
异硫氰酸苯酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5NS
CAS号:
分子量:
135.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352118
EC索引号:
203-138-1
NACRES:
NA.22
产品8.07028无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
10 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
效能
157 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
221 °C/1013 hPa
mp
-21 °C
转变温度
flash point 87 °C
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量(GC, area%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.132 - 1.135
鉴定(IR):通过测试
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
190.4 °F - closed cup
闪点(°C)
88 °C - closed cup