About This Item
线性分子式:
CH3C(O)CH2CH2CH3
CAS号:
分子量:
86.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
203-528-1
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
推荐产品
等级
for synthesis
质量水平
蒸汽压
37 hPa ( 20 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
449 °C
效能
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
6500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.2 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
沸点
101-103 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
转变温度
flash point 7 °C
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=C(CCC)C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
应用
Methyl propyl ketone for synthesis. CAS 107-87-9, EC Number 203-528-1, chemical formula CH₃C(O)CH₂CH₂CH₃.
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.805 - 0.808
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.805 - 0.808
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
46.4 °F - closed cup
闪点(°C)
8 °C - closed cup