生物源
botanical
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
蒸汽壓力
27 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.0%
形狀
liquid
自燃溫度
941 °F
expl. lim.
8.2 %
折射率
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
fruity; woody; spicy
SMILES 字串
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
46.4 °F - closed cup
閃點(°C)
8 °C - closed cup