主要文件
8.03603
Sigma-Aldrich
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
for synthesis
别名:
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene, Pyrrolidino[1,2:a]1,4,5,6-tetrahydropyrimidine, DBN
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H12N2
CAS号:
分子量:
124.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
221-087-3
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
沸点
110 °C/20 hPa
转变温度
flash point 94 °C
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
InChI key
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.041
Identity (IR): passes test
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
201.2 °F - closed cup
闪点(°C)
94 °C - closed cup