主要文件
8.03600
Sigma-Aldrich
1,3-二溴-5,5-二甲基乙内酰脲
for synthesis
别名:
1,3-二溴-5,5-二甲基乙内酰脲
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6Br2N2O2
CAS号:
分子量:
285.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
201-030-9
NACRES:
NA.22
产品8.03600无法订购。 联系技术服务部门
品質等級
形狀
powder
自燃溫度
550 °C
效力
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
186.0-192.0 °C
溶解度
1 g/L
密度
1.00 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
BrN1C(C(=O)N(C1=O)Br)(C)C
InChI
1S/C5H6Br2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
InChI 密鑰
VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3