主要文件
8.03245
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethylimidazole
for synthesis
别名:
1,2-Dimethylimidazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8N2
CAS号:
分子量:
96.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
217-101-2
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
1 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
solid
自燃温度
480 °C
效能
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
12.6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
沸点
205 °C/1013 hPa
mp
30-40 °C
转变温度
flash point 93 °C
密度
0.99 g/cm3 at 40 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[n]1(c(ncc1)C)C
InChI
1S/C5H8N2/c1-5-6-3-4-7(5)2/h3-4H,1-2H3
InChI key
GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 40 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
199.4 °F
闪点(°C)
93 °C