主要文件
8.03238
Sigma-Aldrich
1,2-二氯苯
for synthesis
别名:
1,2-二氯苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
1,2-(Cl)2C6H4
CAS号:
分子量:
147.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
202-425-9
NACRES:
NA.22
产品8.03238无法订购。 联系技术服务部门
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
1.33 hPa ( 20 °C)
方案
≥98% (GC)
表单
liquid
自燃温度
640 °C
效能
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-12 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
沸点
180 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
转变温度
flash point 66 °C
溶解性
0.13 g/L
密度
1.31 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Clc1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI key
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于合成的1,2-二氯苯。CAS 95-50-1,化学式1,2-(Cl)₂C₆H₄。
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.305 - 1.307
鉴别(IR):符合检验
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
闪点(°F)
150.8 °F - closed cup
闪点(°C)
66.0 °C - closed cup