主要文件
8.02491
Sigma-Aldrich
1-氰基胍
for synthesis
别名:
1-氰基胍
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCNHC(=NH)NH2
CAS号:
分子量:
84.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352117
EC索引号:
207-312-8
NACRES:
NA.22
产品8.02491无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
表单
powder
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
208-210 °C
密度
1.4 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
400 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NC(=NC#N)N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
InChI key
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(ex N): ≥ 98.0%
熔程(下限值): ≥ 206 °C
熔程(上限值): ≤ 210 °C
同一性(IR):通过测试
象形图
Environment
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2