主要文件
8.02304
Sigma-Aldrich
(-)-Quinine
for resolution of racemates for synthesis
别名:
(-)-Quinine, 6-Methoxy-α-(5-vinyl-2-quinuclidinyl)-4-quinolinemethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H24N2O2
CAS号:
分子量:
324.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
205-003-2
NACRES:
NA.22
产品8.02304无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
表单
powder
pH值(酸碱度)
9.0 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
mp
174-178 °C (decomposition)
溶解性
0.5 g/L
堆积密度
110‑140 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N21[C@@H](C[C@@H]([C@H](C2)C=C)CC1)[C@H](O)c3c4c(ncc3)ccc(c4)OC
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
InChI key
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
分析说明
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 174 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in H₂SO₄ 0.1 mol/l): -285.0 - -275.0 °
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1