产品线
BioReagent
方案
99.0-101.0%
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
荧光
λex 347 nm; λem 448 nm in 0.5 M sulfuric acid
适用性
suitable for fluorescence
抗生素抗菌谱
parasites
作用机制
enzyme | inhibits
SMILES字符串
O.O.OS(O)(=O)=O.COc1ccc2nccc([C@@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1.COc5ccc6nccc([C@@H](O)C7CC8CCN7C[C@@H]8C=C)c6c5
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14-,19-,20+;;;/m00.../s1
InChI key
ZHNFLHYOFXQIOW-LPYZJUEESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)