主要文件
8.02193
Sigma-Aldrich
1,3-Benzenedisulfonic acid disodium salt
for synthesis
别名:
1,3-Benzenedisulfonic acid disodium salt, di-Sodium benzene-1,3-disulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,3-(SO3Na)2
CAS号:
分子量:
282.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
212-606-4
表单
solid
pH值(酸碱度)
6.9 (20 °C, 500 g/L in H2O)
溶解性
663 g/L
堆积密度
860 kg/m3
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C6H6O6S2.2Na/c7-13(8,9)5-2-1-3-6(4-5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI key
XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
分析说明
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 80.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1