文件
8.01678
Sigma-Aldrich
Bis(2-chloroethyl) ether
for synthesis
别名:
Bis(2-chloroethyl) ether, 2,2′-Dichlorodiethyl ether, ß,ß′-Dichloroethyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(ClCH2CH2)2O
CAS号:
分子量:
143.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
203-870-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.07 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
365 °C
expl. lim.
0.8 % (v/v)
bp
177-178 °C/1013 hPa
mp
-51.9 °C
轉變溫度
flash point 55 °C
密度
1.22 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
InChI 密鑰
ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.218 - 1.219
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
131.0 °F - closed cup
閃點(°C)
55.0 °C - closed cup