主要文件
8.01228
Sigma-Aldrich
11-Aminoundecanoic acid
for synthesis
别名:
11-Aminoundecanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2N(CH2)10COOH
CAS号:
分子量:
201.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
219-417-6
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
powder
mp
183-187 °C
堆积密度
500 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[N+H3]CCCCCCCCCCC(=O)[O-]
InChI
1S/C11H23NO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14)
InChI key
GUOSQNAUYHMCRU-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1