Merck
B5906
Sigma-Aldrich
菌叶绿素 来源于球形红假单胞菌
Powder
别名:
细菌叶绿素 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C55H74N4O6Mg
CAS号:
分子量:
911.50
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
product name
菌叶绿素 来源于球形红假单胞菌,
形狀
powder
品質等級
顏色
dark blue
light green to blue-green
溶解度
ethanol: 10 mg/mL, light green
&epsilon ;(消光係數)
150-250 at 570-578 nm in diethyl ether
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC[C@@H]1[C@@H](C)c2cc3c(C(C)=O)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H75N4O6.Mg/c1-13-39-34(7)41-29-46-48(38(11)60)36(9)43(57-46)27-42-35(8)40(52(58-42)50-51(55(63)64-12)54(62)49-37(10)44(59-53(49)50)28-45(39)56-41)23-24-47(61)65-26-25-33(6)22-16-21-32(5)20-15-19-31(4)18-14-17-30(2)3;/h25,27-32,34-35,39-40,51H,13-24,26H2,1-12H3,(H-,56,57,58,59,60,62);/q-1;+2/p-1/b33-25+;/t31-,32-,34-,35+,39-,40+,51-;/m1./s1
InChI 密鑰
DSJXIQQMORJERS-AGGZHOMASA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
细菌叶绿素是光合作用产生的色素,存在于大多数细菌中。
應用
来自球形红假单胞菌的细菌叶绿素已被用作校准高效液相色谱(HPLC)的标准品。
生化/生理作用
细菌叶绿素/ BchF或称3-乙烯基细菌叶绿素水合酶是存在于细菌中的一种酶,其有助于产生细菌叶绿素a。细菌叶绿素a由叶绿素盐a形成。
品質
部分纯化
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Origin of bacteriochlorophyll a and the early diversification of photosynthesis
Cardona T
Testing, 11(3), e0151250-e0151250 (2016)
Anticancer Drugs Acting via Radical Species: Radiotherapy and Photodynamic Therapy of Cancer
Medicinal Chemistry of Anticancer Drugs, 133-195 (2015)
Vertical gradient of nutrients in two dimictic lakes- influence of phototrophic sulfur bacteria on nutrient balance
Selig U, et al.
Aquatic sciences, 66(3), 247- 256 (2004)