主要文件
8.00813
Sigma-Aldrich
Undecylenic-10 acid
for synthesis
别名:
Undecylenic-10 acid, 10-Undecenoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CH(CH2)8COOH
CAS号:
分子量:
184.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
203-965-8
NACRES:
NA.22
产品8.00813无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
solid
自燃温度
275 °C
效能
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
275 °C/1013 mbar
mp
24 °C
转变温度
flash point 149 °C
溶解性
73.7 mg/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
InChI key
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 21 °C
Melting range (upper value): ≤ 25 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
300.2 °F
闪点(°C)
149 °C