主要文件
8.00500
Sigma-Aldrich
Ethyl butyrate
for synthesis
别名:
Ethyl butyrate, Butyric acid ethyl ester, Ethyl butanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O2
CAS号:
分子量:
116.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
203-306-4
蒸汽压
17 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
460 °C
效能
13000 mg/kg LD50, oral (Rat)
5228 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
121 °C/972 hPa
mp
-98 °C
转变温度
flash point 26 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.878 - 0.879
Identity (IR): passes test
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
78.8 °F
闪点(°C)
26 °C