主要文件
71337-M
Sigma-Aldrich
pCDF-2 Ek / LIC载体试剂盒- Novagen
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106602
NACRES:
NA.54
价格与库存信息目前不能提供
制造商/商品名称
Novagen®
质量水平
储存条件
OK to freeze
储存温度
−70°C
一般描述
pCDF-2 Ek/LIC载体是pCDF-1b的LIC相容衍生物。该质粒包含一个强大的T7lac启动子和一个氨基末端His•Tag编码序列,紧接着是一个Ek/LIC克隆位点,可以最小的载体编码序列生成融合蛋白。可选的C末端S•Tag编码序列,可用于纯化、检测和定量 (1)。该质粒可与LIC Duet衔接子共表达两种蛋白质,还可与pET-46和pRSF-2 Ek/LIC载体共表达多达六种蛋白质。
该产品的商业用途需要获得EMD Millipore公司的商业许可。 商业用途应包括但不限于: (1) 在制造过程中使用产品或其组分;(2) 使用产品或其组分向他人提供服务、信息或数据,以换取对价;(3) 将产品或其组分(或其任何衍生物)用于治疗、诊断或预防目的(包括作为设备、芯片、分析或其他类别产品的一部分);或( 4) 转售产品或其组分,无论该产品或其组分是否转售用于研究。 此处包含的任何内容均不得视为代表或保证使用该产品不需要其他第三方权利。
组分
•:1 µg:Ek/LIC载体
•:25个单位:T4 DNA聚合酶,可用于LIC
•:50 µl:25 mM EDTA
•:40 µl:25 mM dATP
•:8 µl:Ek/LIC β-gal 对照插入片段
•:100 µl:100 mM DTT
•:50 µl:10X T4 DNA聚合酶缓冲液
•:1.5 ml:无核酸酶水
•:5 × 2 ml:SOC培养基
•:10 µl:试验质粒
•:0.2 ml:BL21(DE3)pLysS感受态细胞
•:0.2 ml:BL21(DE3)感受态细胞
•:22 × 50 µl:NovaBlue GigaSingles感受态细胞
警告
毒性:多个毒性值,参见MSDS(O)
其他说明
1.Kim, J.S. and Raines, R.T. (1993) Protein Science2, 348–356.
法律信息
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany