主要文件
681647
Sigma-Aldrich
WRN 解旋酶抑制剂,NSC 19630
The WRN Helicase Inhibitor, NSC 19630, also referenced under CAS 72835-26-8, controls the biological activity of WRN Helicase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
别名:
WRN 解旋酶抑制剂,NSC 19630, 1-((1-氧代丙氧基)甲基)-马来酰亚胺,1-((1-O氧代丙氧基)甲基)-1H-吡咯-2,5-二酮,MIRA-1,p53激活剂VIII
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9NO4
CAS号:
分子量:
183.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥97% (NMR)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N1(C(=O)C=CC1=O)COC(=O)CC
InChI
1S/C8H9NO4/c1-2-8(12)13-5-9-6(10)3-4-7(9)11/h3-4H,2,5H2,1H3
InChI key
YXEWPGYLMHXLPS-UHFFFAOYSA-N
一般描述
细胞渗透性马来酰亚胺化合物选择性抑制Werner综合征WRN解旋酶活性(IC50 = 20 µM)超过其ATP酶和核酸外切酶活性(µ50 M时分别抑制19%和<10%),而对其他两种人类RecQ家族DNA解旋酶(RECQ1和Werner综合征BLM)、范可尼贫血组J解旋酶FANCJ以及其他三种大肠埃希菌解旋酶RecQ、UvrD和DnaB的解旋酶活性没有影响。MIRA-1/NSC 19630在HeLa 1.2.11培养物中的WRN依赖性抗增殖活性(在48 h 3 µM治疗后,无论是否有siRNA介导的WRN耗竭,抑制率分别为0%和95%)显示为复制叉阻断(72小时2 µM治疗后PCNA病灶染色增加20倍)、DSB增强(72小时2 µM治疗后γ-H2AX病灶染色增加17倍)和S期人群增加(72小时2 µM治疗后从24%增加到42%)导致的凋亡诱导的直接结果。在某些细胞中,MIRA-1/NSC 19630似乎也通过恢复某些(但不是全部)p53突变体的DNA结合和反式激活功能发挥其凋亡作用,至少部分是这样。
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
Aggarwal, M., et al. 2011.Proc.Natl.Acad.Sci USA108, 1525.
Bykov, V.J.N., et al. 2005.J. Biol. Chem.280, 30384.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2